ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schlaufen-Schnür-System, uvex motion style, 6979
Lieferant: Uvex
uvex motion style
114-5489EA 134 EUR
114-5489 114-5533 114-5488 114-5532 114-5534 114-5492 114-5491 114-5494 114-5493 114-5496 114-5495 114-5487 114-5531 114-5497 114-5490
ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schlaufen-Schnür-System, uvex motion style, 6979
Schuhe und Stiefel
Ultraleichte, perforierte ESD-Sicherheits-Stiefelette aus atmungsaktivem Hightech-Microvelours, Kragen und Lasche weich gepolstert, atmungsaktives Distance-Mesh und einer extrem flexiblen Zwei-Dichten-PUR-Sohle (rutsch-, abrieb- und schnittfest, öl- und benzinbeständig und hält kurzzeitigen Hitzeeinwirkung von ca. +120 °C stand). Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen oder Phthalaten.
  • Verbesserter Komfort durch Klimazonen-Technologie
  • Atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem; Verwendung orthopädischer Einlagen möglich
  • Anti-Twist-Fersenkappe für bessere Stabilität und Schutz vor Umknicken
  • Einlegesohle aus uvex 3D hydroflex®-Schaum für hervorragende Stoßdämpfung im Fersenbereich und unter dem Vorfuß
  • Nahezu nahtloses Design, um mögliche Druckstellen und Blasen zu eliminieren
  • Elastische Schnürsenkel für schnelle und individuelle Anpassung
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Erfüllt ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand kleiner als 35 Megaohm
Für Menschen mit Chromeallergie geeignet.
Farbe: Schwarz/grau
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2, SRC