Chemotherapeutische Schutzschürzen, BioClean-C™
Lieferant: Nitritex
BioClean-C™ Clean Tough™
113-8167EA 317 EUR
113-8167 113-8165 113-8166 113-8150 113-8151 113-8149
Chemotherapeutische Schutzschürzen, BioClean-C™
Einweg-Kleidung
Diese ärmellosen Einweg-Schürzen sind aus CleanTough™ Material hergestellt, einem PP-Spinnvliesmaterial mit einer PE-Beschichtung.
  • Verarbeitung gewährleistet Kompatibilität mit ISO-Klasse 4
  • Leichtes, fusselarmes und strapazierfähiges CleanTough™ Material
  • Verstellbarer Nackenverschluss
  • Schnürbänder an der Taille
Die Schürzen bieten Schutz vor feinen Sprays und Partikeln sowie gegen eine Reihe von Chemotherapeutika.
Farbe: Blau
Standards: EN ISO 13034:2005 + A1:2010 (Typ PB [6]), EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Kat. III
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und Verordnung (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Sterile Modelle: Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006.
Verpackung: 1 Stück pro versiegelten Innenbeutel; ein versiegelter Innenbeutel pro versiegelten PE-Außenbeutel; 50 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel; ein Kartoninnenbeutel pro Karton (50 Stück).