Die extra langen BioClean-D™ Einweg-Armstulpen bestehen aus CleanTough™-Material, einem PP-Gewebe, welches mit einem PE-Film laminiert wurde. Das Material ist flexibel, angenehm zu tragen und schützt vor feinen Sprühnebeln und Partikeln.
Die extra langen BioClean-D™ Einweg-Armstulpen bestehen aus CleanTough™-Material, einem PP-Gewebe, welches mit einem PE-Film laminiert wurde. Das Material ist flexibel, angenehm zu tragen und schützt vor feinen Sprühnebeln und Partikeln.
- Leichtes, fusselarmes und strapazierfähiges Material
- Elastische Abschlüsse am Arm und an der Hand
- In steriler oder unsteriler Ausführung erhältlich
- Ein eindeutiger Barcode auf dem Außenkarton (ITF-14) ermöglicht die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO 4 bzw. M2,5.
- Leichtes, fusselarmes und strapazierfähiges Material
- Elastische Abschlüsse am Arm und an der Hand
- In steriler oder unsteriler Ausführung erhältlich
- Ein eindeutiger Barcode auf dem Außenkarton (ITF-14) ermöglicht die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme
Typ PB [6]; Kat. III
Verpackung: Verpackung: Sterile Ausführung: Ein Paar pro versiegeltem Kunststoffbeutel, 15 versiegelte Kunststoffbeutel (30 Stück) pro versiegeltem Außenbeutel, 6 Beutel mit je 15 Paaren pro versiegeltem Kartoninnenbeutel, ein Kartoninnenbeutel pro Karton (90 Paare).
Nicht sterile Ausführung: 15 Paar pro versiegeltem Kunststoffbeutel, 1 versiegelter Kunststoffbeutel pro versiegeltem Außenbeutel, 6 Beutel mit je 15 Paaren pro versiegeltem Kartoninnenbeutel, ein Kartoninnenbeutel pro Karton (90 Paare).
Standards: EN ISO 13034 (Typ PB[6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Kat. III
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 und 89/686/EEC Artikel 11b zertifizierten Werk.
Steriles Modell: Sterilisiert gemäß ISO 11137-1:2006.
Verpackung: Sterile Ausführung: ein Paar pro versiegelten Kunststoffbeutel, 15 versiegelte Kunststoffbeutel (30 Stück) pro versiegeltem Außenbeutel, 6 Außenbeutel mit je 30 Stück pro versiegelten Kartoninnenbeutel, ein Kartoninnenbeutel pro Karton (180 Stück/90 Paar).
Unsterile Ausführung: 15 Paar pro versiegelten Kunststoff-Innenbeutel, ein Innenbeutel pro versiegelten Außenbeutel, 6 Außenbeutel mit 15 Paaren pro versiegelten Kartoninnenbeutel, ein Kartoninnenbeutel pro Karton (90 Paar).