Reinraum-Overalls, BioClean-D™, CleanTough™
Lieferant: Ansell-Nitritex
BioClean-D™ Clean-Tough™
114-9442EA 197 EUR
114-9442 114-9441 113-8016 113-8013 113-8011 113-8033 113-8012 113-8196 113-8010 113-8032 113-8019 NITRS-BDCHT-XXXXL 113-8017 113-8018 113-8004 113-8005 113-7994 113-8365 113-8000 113-7997 113-8008 113-8009 113-7998 113-7995 113-8006 113-8007 113-7996
Reinraum-Overalls, BioClean-D™, CleanTough™
Einweg-Kleidung
  • Leichtes, fusselarmes und strapazierfähiges Material
  • Sterile oder nicht sterile Ausführung
  • Reißverschluss mit Klappabdeckung vorne, Daumenschlaufen, Rücken
  • Ärmelbund und Beinabschluss mit Gummizug
  • Jede Größe hat einen individuellen Barcode auf dem Karton (ITF-14), ermöglicht die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme
Farbe: Weiß.
Standards: EN ISO 13982-1:2004+A1:2009 (Typ 5), EN ISO 13034:2005+A1:2010 (Typ 6), EN 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Kat. III
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Sterile Modelle: Sterilisiert gemäß ISO 11137-1:2006.