Dieses schnell überzuziehende Kleidungsstück mit Kapuze ist ein steriler Einwegartikel aus fusselarmem, langlebigem CleanTough™ Material. Das einzigartige Design ist die weltweit erste wirklich aseptische Bekleidung. Mit den innenliegenden farbigen Markierungen, die Stellen anzeigen, an denen der Artikel ohne Berühren der Außenseite angefasst werden kann, und dem innovativen, schnell anzuziehenden Design wird das Risiko vermieden, dass das Kleidungsstück versehentlich den Boden berührt.
- Gummizug an Rücken, Kapuze, Ärmel- und Beinenden
- Fußschlaufe hilft beim mühelosen Schließen des Reißverschlusses
- Schnell zu lösende Druckknöpfe für aseptisches Anziehen
- Fusselarmes, antistatisches und langlebiges CleanTough™ Material
- Gammasterilisiert
Geeignet für die Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO-Klasse 4, M2.5 und EU GMP-Klasse A.
Farbe: Weiß
Standards: EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008.
zertifizierten Werk. Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006.
Verpackung: 20 einzeln verpackte Overalls pro Karton (XXXL und XXXXL - 15 Stück pro Karton).