Industriehandschuhe, Uvex Phynomic C3
Lieferant: Uvex
uvex phynomic
112-4943EA 129 EUR
112-4943 112-4942 112-4947 112-4946 112-4945 112-4944
Industriehandschuhe, Uvex Phynomic C3
Handschuhe
Der uvex phynomic C3 ist ein extrem leichter Allround-Schutzhandschuh mit einem guten Schnittschutz (Cut 3). Das Polyamid/Elastan/HPPE/Glas Futter hat eine Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung auf Innenhand und an den Fingerspitzen.
  • Die Schaumbeschichtung ist extrem flexibel, bietet gute Griffigkeit und hinterlässt keine Spuren auf empfindlichen Oberflächen
  • Sehr gutes Tastgefühl
  • Sehr hohe Atmungsaktivität
  • Beschleuniger-frei und geeignet für Allergiker
Ideal für Feinmontage und Präzisionsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in trockenen oder leicht feuchten Bereichen.
Standards: EN 388: 2016 (4X43B)
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
OEKO-TEX® Standard 100