Schnittschutzhandschuhe, uvex C500 wet
Lieferant: Uvex
uvex C500
112-4493EA 211 EUR
112-4493 112-4492 112-4491 112-4490 112-4428
Schnittschutzhandschuhe, uvex C500 wet
Handschuhe
Diese Bambus-Rayon/Dyneema®/Glas/Polyamid-Handschuhe sind an Innenhand und Fingerspitzen mit einer HPE-Beschichtung ausgestattet. Durch die Bamboo-TwinFlex® -Technologie werden ein maximaler Schnittschutz, eine hervorragende Abriebfestigkeit und ein ausgezeichneter Tragekomfort sichergestellt.
  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
  • Beständig gegen Öl und Fett
  • Hervorragender Tragekomfort und Tastvermögen mit climazone-Technologie
  • Sehr guter Griff in feuchter und nasser Umgebung
  • Höchste Schnittfestigkeitsstufe 5
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Typische Anwendungsbereiche umfassen: Automobilindustrie, Bau, Brauerei/Getränkeindustrie, Glasindustrie, Wartung/Instandhaltung, Metallverarbeitung, Montagearbeiten, Papierindustrie, Versand/Logistik, Transportarbeiten.
Standards: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-TEX® Standard 100