Nitrilhandschuhe, Nitrile Light
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
112-2768EA 32.4 EUR
112-2768 112-2755 112-2765 112-2769 112-2770 112-2754 112-2756 112-2767 112-2757 112-2766
Nitrilhandschuhe, Nitrile Light
Handschuhe
Leichte, beidseitig tragbare und strapazierfähige Handschuhe, die sich ideal für die Handhabung von Lebensmitteln sowie zum Einsatz in der Gastronomie und Küche, bei medizinischen und Labor-Anwendungen sowie anderen Aufgaben mit komplexen Risiken eignen. Die dünnen Nitril-Handschuhe enthalten keine Phthalate, Weichmacher oder allergieauslösenden Latexproteine.
  • Unsteril, ungepudert
  • Geringe Stärke und strukturierte Fingerspitzen für ausgezeichnete Griffsicherheit
  • Besonders hautfreundlich, ideal auch für Personen mit einer Latexallergie
  • Gerollte Bündchen minimieren das Reißrisiko
Standards: EN ISO 374-1 Typ B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MP Klasse 1; PSA Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt.
Bitte beachten * Stärke ist doppelt gemessen, Minimalwerte.