Gas-, Dampf- und Partikelfilter, 6000 Serie
Lieferant: 3M
111-0052EA 112 EUR
111-0052 111-8932 111-2196 111-0051 111-0054 111-2188 111-0053 MMMA6098UK 111-2189 MMMA6095 111-8930 111-0058 111-0244 111-8931 111-2191 111-2190 MMMA6092 111-2193 111-2192 111-2195 111-2194 111-0059 MMMA6054UK MMMA6051UK
Gas-, Dampf- und Partikelfilter, 6000 Serie
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Die 3m 6000 Serie Filter für Gas, Dampf und Partikel hat einen Bajonettverschluss, der auf jede wiederverwendbare Halb- und Vollmaske von 3M passt. Diese leichten Filter bieten einen ausgewogenen Atemschutz für gefährliche Umgebungen und wurden entwickelt, um das Sichtfeld zu optimieren.
  • Schützt vor vielen Dämpfen, Gasen und Partikeln
  • Kombiniert Schutz mit Komfort und Balance
  • Optimieren das Sichtfeld
  • Leicht mit geringer Atemwiderstand
  • Bajonettverschluss passt auf viele wiederverwendbare Masken von 3M
  • Einfach drehen und einrasten um die Masken schnell und einfaches einsatzbereit zu machen
Wählen Sie einfach den Filtertyp, der zu Ihren speziellen, individuellen Bedürfnissen und Voraussetzungen passt. Sie sind mit einer Auswahl an Halb- und Vollmasken für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen kompatibel. Schnell und einfach in die Maske eingerastet, funktioniert mit jeder wiederverwendbaren Halb- und Vollmaske mit Bajonettverschluss von 3M.
Bitte beachten, 6098 und 6099 können nicht mit Halbmasken-Atemgeräten verwendet werden.
Bestellinformation: Die 3M-Filter 6098 und 6099 können nicht mit Halbmasken-Atemgeräten verwendet werden.