Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, 5000 Serie
Lieferant: Honeywell Safety Products
5000 series
111-3563EA 91.5 EUR
111-3563 111-3562 111-3574 111-3546 111-3572 111-3556 DALL1005122 111-3576 111-3571 111-3552 111-3570 111-1275 111-3547 111-3569
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, 5000 Serie
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
  • Besonders weiche Dichtung: Vermittelt ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut, Schweiß-absorbierend, hoher Dichtschutz, hypoallergische Eigenschaften
  • Neuartiges "Butterfly"-Atemventil: Bietet maximalen Frontalschutz auf der Ventilmembran und niedrigen Atemwiderstand
  • Latex-, PVC- und silikonfreie Materialien
  • Dolomite-Test: Die dauerhafte Beschlagfreiheit der Atemschutzmaske wurde in Tests demonstriert; Maske bietet höheren Atemkomfort und beugt Ermüdungserscheinungen vor
FFP1D: Gelb, FFP2D: Grün, FFP3D: Orange, FFP1D-OV: Braun für organische Dämpfe (für FFP1D, FFP2D), FFP1D-AV: Blau für säurehaltige Dämpfe und Gase (für FFP1D, FFP2D)
Standards: EN 149:2001
Bitte beachten "NR" Kennzeichnung = Nur für den Einmalgebrauch