Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, 5000 Serie
Lieferant: Honeywell Safety
5000 series
111-3562EA 71.4 EUR
111-3562 111-3563 111-3574 111-3552 111-3571 111-1275 111-3572 111-3556 111-3576 111-3570 DALL1005122 111-3546 111-3547 111-3569
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, 5000 Serie
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
FFP1D: Gelb, FFP2D: Grün, FFP3D: Orange, FFP1D-OV: Braun für organische Dämpfe (für FFP1D, FFP2D), FFP1D-AV: Blau für säurehaltige Dämpfe und Gase (für FFP1D, FFP2D).
Standards: EN 149:2001