Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2, Classic- und Comfort-Serie
Lieferant: 3M
Comfort Classical
111-3001EA 94.7 EUR
111-3001 111-0100 111-0102 111-0101
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2, Classic- und Comfort-Serie
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Die konvexe Form der Masken, die Doppelbebänderung, der gepolsterte Nasenbereich und der Alu-Nasenbügel garantieren eine gute Gesichtsabdeckung für zahlreiche Gesichtsgrößen.
  • Leichter, effektiver, komfortabler und hygienischer Atemschutz
  • Langlebige, stabile Innenschale
  • Keine kosten- und zeitaufwändige Wartung erforderlich
Standards: EN 149:2001; 89/686; 10/11B
Bitte beachten * Einheitsgröße