Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Lieferant: Uvex
uvex silv-air
UVEX8733.310EA 109 EUR
UVEX8733.310 UVEX8732.100 111-1871 UVEX8732.220 UVEX8733.100 UVEX8732.200 111-2537 111-1786 111-1902 111-1788 111-1787 111-1785 111-2536 111-1872 UVEX8732.110 UVEX8733.110 UVEX8733.220
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese Atemschutzmasken verfügen über ein nahtloses Kopfband für einen angenehmen und sicheren Sitz und Ränder aus weichem, komfortablem Material, das sich an die Gesichtszüge des Trägers anpasst. Die Masken erfüllen die Bedingungen des Dolomitstaubtests. Das Design garantiert Kompatibilität mit uvex Brillen.
  • Innovatives oronasales Design des Nasenstegs und weiche Abschlüsse, die sich allen Gesichtsformen anpassen
  • Ausatmungsventil für einen einfachen Luftaustausch zwecks Verringerung von Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske
  • Anpassbarer Nasenclip garantiert eine ausgezeichnete individuelle Passform
  • Oberer Gesichtsabschluss bietet sowohl eine sichere Positionierung als auch Tragekomfort
  • Aktivkohlefilter eignet sich für einen Einsatz bei Schweißarbeiten
  • Weicher Schaumstoffrand reduziert das Risiko undichter Stellen und unterstützt eine gute Passform (FFP3-Modelle)
Farbe: Weiß