Partikelfiltrierende Einweg-Atemschutzmaske, FFP3, Aura™ 9332+
Lieferant: 3M
Aura™
111-2533EA 3390 EUR
111-2533
Partikelfiltrierende Einweg-Atemschutzmaske, FFP3, Aura™ 9332+
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Die Aura™ Atemschutzmaske 9332+ bietet FFP3 Atmenschutz vor Stäuben, Rauch und Aerosolen bei vielen industriellen Anwendungen und in gesundheitsschädlichen Umgebungen.
  • Das original 3-teilige Design erlaubt mehr Gesichtsbewegungen
  • Filter mit geringem Atemwiderstand erleichtert das Atmen
  • Cool Flow™ Ventil verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau in heißen und feuchten Umgebungen
  • Der obere Abschnitt passt sich der Nase und den Konturen an und erlaubt so eine effektive Versiegelung
  • Geprägter oberer Abschnitt minimiert das Beschlagen von Brillen
  • Leichte Lagerung durch das flach faltbare Design und individuelle Verpackung
  • Farblich codierte Kopfbänder zur einfachen Identifikation: rot für FFP3 (NFP 50)
  • Maximal möglicher Schutz: Bis zu 50 x TLV
Das 3-teilige Design erlaubt größere Gesichtsbewegungen, während der flache und anpassbare obere Anschnitt der Maske durch die perfekte Passform eine effektive Versiegelung schafft, Brillenbeschlag reduziert und eine bessere Kompatibilität mit Sehhilfen zulässt.
Mit 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärme- und Feuchtigkeitsstau verhindert. Die Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand erleichtert das Atmen.
Standards: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Verpackung: Die Atemschutzmasken sind einzeln und vor Kontaminierungen geschützt verpackt.