- Leichteres Atmen und höherer Komfort durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem
- Die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske
- Die Sprechmembran erleichtert die Kommunikation während der Arbeit
- Die neue Secure Click™ Filterverbindung versichert die korrekte Installation der Filter
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen und Schutzschilden
- Umspritztes Design für leichteres Montieren/Demontieren
- Fortschrittliches Silikon erhöht den Komfort und die verbessert die Haltbarkeit
3M™ Secure Click™ F-800SD Serie wiederverwendbare Atemgeräte mit Halbmaske schützen gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikeln wenn sie mit den zugelassenen Kartuschen und Filter der 3M™ Secure Click™ Serie verwendet werden. Diese Atemgeräte werden mit einer optionalen Sprechmembran ausgeliefert, um die Kommunikation während der Arbeit zu erleichtern. Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem. Zwei Dual-Luftstrom Filter an der Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstromwege für eine leichtere Atmung. Die neue 3M™ Secure Click™ Serie zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Filterverbindung aus. Sie funktioniert so einfach wie ein Sicherheitsgurt. Die Verbindungsstücke einfach ineinander schieben, bis Sie ein Klicken hören. Dann können Sie sicher sein, dass die Filter korrekt verbunden sind. Die schnelle, einfache Überprüfung des Dichtsitzes per Knopfdruck hilft das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske zu erhöhen.
Dank ihrer smarten und intuitiven Ausstattung bieten diese Atemschutzmasken Komfort ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Die Gesichtsabdichtung aus Silikon mit patentiertem, flexiblen Nasenprofil ist weich und bietet ein bequemes Tragegefühl. Die Kopfbänder sind einfach einzustellen und anzupassen. Zum Straffen an den Bändern ziehen und zum Lösen auf die Schnalle drücken. Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten. Fortschrittliches Silikon erhöht den Komfort und die verbessert die Haltbarkeit.
Das Einatmen von gefährlichen Partikeln, Gasen und Dämpfen kann schädlich für die Gesundheit des Arbeitnehmers sein. Die wiederverwendbaren 3M™ Secure Click™ Atemschutzgeräte mit Halbmaske reduzieren die Gefahr Schadstoffen ausgesetzt zu sein, wenn diese Masken korrekt getragen und mit den zugelassenen 3M™ Secure Click™ Filtern und Kartuschen verwendet werden.
Standards: Atemschutzgeräte entsprechen den AS/NZS 1716:2012 Standards, und haben die CE Zulassung. Alle Filter und Kartuschen haben die CE Zulassung.
Zubehörinformationen: Diese Halbmasken-Serie kann zusammen mit 3M™ Secure Click™ Filtern der Serie D8000, D3000 und D7000 gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikeln gemäß den EN-Zulassungen verwendet werden.
Bestellinformation: F-800SD Serie wiederverwendbare Atemgeräte mit Halbmaske sind nicht kompatibel mit 3M™ PAPR Systems oder 3M™ Supplied Air Systems.