Gebläseatemschutzsystem (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-300+
Lieferant: 3M
Versaflo™
111-2404EA 786 EUR
111-2404 111-2405 111-2408
Gebläseatemschutzsystem (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-300+
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Das kompakte 3M™ Versaflo™ TR-300+ ist ein anwenderfreundliches, vielseitiges Atemschutzsystem für Gefahren durch Partikel.
  • Zwei wählbare Durchflussraten: 185 und 205 L/min
  • Hocheffizienter Filter sammelt gefährlichen Staub, Dampf und Rauch und bietet Optionen zum Schutz vor unangenehmen Gasen und Dämpfen
  • Schlanke, leichte, ausgewogene Bauweise für hervorragenden Komfort
  • Akustischer und LED-Alarm signalisieren niedrige Batterieladung oder niedrigen Luftstrom
  • Display zeigt den Ladezustand der Batterie, den ausgewählten Luftstrom und den Ladezustand des Partikelfilters während der Verwendung an