3M™ Versaflo™ V-Serie Druckluftregler bieten Schutz vor Staub, Nebel, Dunst, Gasen oder Dämpfen und kombinierten Gefahren, z. B. Farbspray. Druckluftregler schützen nicht in beengten Räumen, sauerstoffarmen Umgebungen oder bei Asbestentfernung. Der 3M™ Versaflo™ V-500E Druckluftregler, der insbesondere als Atemschutz entwickelt wurde, bietet einen gleichmäßigen Luftstrom, Sicherheit und Komfort.
- Warnton bei niedrigem Druck
- Integrierter Dämpfer
- Individuell anpassungsfähig, gleichmäßiger Luftstrom
- Herausnehmbarer integrierter Aktivkohlefilter
- Riemendreh-Mechanismus
- Anschluss für Spritzpistole oder Druckluftwerkzeug
- Zuluftanschluss
- Komponenten der Regler der Versaflo V-Serie werden mit Muffe und Stutzen der Schlauchkupplungen verbunden (Rectus 25)
Luftstrom: 170 bis 305 L/min
Standards: Zugelassen gemäß EN 14594, Klasse 2A/3A oder 2B/3B je nach Kopfteil.