Die Gebläseeinheit Versaflo™ Turbo TR-600 ist ein am Gürtel befestigtes Luftreinigungsgerät. In Kombination mit einem der durch 3M zugelassenen Kopfteile bildet es ein Gebläse-Atemschutzsystem gegen Partikel, unangenehme Gerüche (wo zutreffend) sowie Gase und Dämpfe.
- Drei frei wählbare Durchflussmengen für maximalen Komfort
- Kontrollierter Luftstrom sorgt für konstante Luftzufuhr auch bei abnehmender Batterie- und Partikelfilterleistung
- Display zeigt den Batterieladestatus an
- Turbo muss nicht vom Benutzer kalibriert werden
- Akustischer, optischer und vibrierender Alarm falls der Batteriestand und/oder der Luftstrom niedrig ist
- Problemloser, intuitiver und einfacher Zwei-Knopf-Betrieb
- Leichter Lithium-Ionenakku mit LED zur Anzeige des Ladestatus
- Geeignet für Dekontaminationsduschen (IP 54), wenn Filterdeckel verwendet werden, sowie kurzzeitig tauchfähig (IP 67) bei angebrachten Reinigungsstopfen
TR-600 kann mit den folgenden 3M Helmen verwendet werden: S-Series, M-Series, HT-622/HT-629/HT-639, HT-707/HT-748/HT-749 und SG9100 Air und SG9100 FX Air.
Standards: EN 12941 (Klasse TH2 oder TH3 je nach Kopfteil)
Bestellinformation: Gebläsesystemeinheit TR-602E, mit Luftstromindikator (TR-971) und Funkensperre (TR-662 x2). Enthält keinen Filter, Gurt, Batterie oder Ladegerät. Diese Teile müssen separat bestellt werden.
Das Starter-Kit TR-619E umfasst die Einheit TR-602E Turbo, A2P Filter, Filterabdeckung, Vorfilter (x10), Funkenfänger (x2), leicht zu reinigender Gürtel, Hochleistungsakku, Einzelakkuladestation, in der Länge verstellbarer Atemschlauch BT-20 und Luftstromanzeige.