Partikelfiltrierende Einweg-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Lieferant: Uvex
uvex silv-air
111-1871EA 83.8 EUR
111-1871 111-2610 111-1785 111-1872 UVEX8733.110 111-2608 111-2609 111-1787 111-2536 111-2537 111-1786 111-2611 111-2612 111-1788 111-1902
Partikelfiltrierende Einweg-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese Atemschutzmasken verfügen über ein nahtloses Kopfband für einen angenehmen und sicheren Sitz und Ränder aus weichem, komfortablem Material, das sich an die Gesichtszüge des Trägers anpasst. Die Masken erfüllen die Bedingungen des Dolomitstaubtests. Das Design garantiert Kompatibilität mit uvex Brillen.
  • Innovatives oronasales Design des Nasenstegs und weiche Abschlüsse, die sich allen Gesichtsformen anpassen
  • Ausatmungsventil für einen einfachen Luftaustausch zwecks Verringerung von Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske
  • Anpassbarer Nasenclip garantiert eine ausgezeichnete individuelle Passform
  • Oberer Gesichtsabschluss bietet sowohl eine sichere Positionierung als auch Tragekomfort
  • Aktivkohlefilter eignet sich für einen Einsatz bei Schweißarbeiten
  • Weicher Schaumstoffrand reduziert das Risiko undichter Stellen und unterstützt eine gute Passform (FFP3-Modelle)
Farbe: Weiß