Wiederverwendbare Halbmasken, 6500
Lieferant: 3M
111-1661EA 55.8 EUR
111-1661 111-1664 111-1666
Wiederverwendbare Halbmasken, 6500
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Durch das flache Design bieten diese wiederverwendbaren Masken ein weites Sichtfeld. Sie sind kompatibel mit 3M™ Schweißmasken und wartungsarm dank einem Minimum an Teilen und der glatten Oberfläche.
  • Leichte Silikon-Abdichtung bietet einen bequemen Dichtsitz durch eine feste, aber weiche Gesichtsabdichtung und bleibt auch in heißer Arbeitsumgebung formstabil
  • Einstellbare Kopfbebänderung (drei verschiedene Größen) und strapazierfähige Riemen sorgen für eine bequeme Passform
  • Flexibles Bajonett-System (3M Bajonett Connection™) kompatibel mit einem breiten Filtersortiment von 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfiltern
  • 3M Cool Flow Exhalation Valve™ sorgt für hohen Tragekomfort durch Ableitung von Hitze und Feuchtigkeit und einen geringeren Atemwiderstand
  • Das Design des Atemventils leitet Hitze und Feuchtigkeit nach unten ab und ermöglicht eine einfache Dichtsitzprüfung mit Überdruck
  • Quick Latch (QL)-Dropdown-Mechanismus (nur Version QL): Einfaches Anziehen und Absetzen; Schutzhelme oder Gesichtsschutze müssen dafür nicht ausgezogen werden
Standards: EN 140:1998