Einweg-Atemschutzmasken mit Partikelfilter, FFP3, Gesundheitswesen, Aura™ 1883+
Lieferant: 3M
Aura™
111-1525EA 95.8 EUR
111-1525
Einweg-Atemschutzmasken mit Partikelfilter, FFP3, Gesundheitswesen, Aura™ 1883+
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese Atemschutzmaske ist eine innovative Kombination aus Personalschutz (Atemschutzmaske) und Patientenschutz (OP-Maske).
  • Einzeln verpackte Faltmaske mit 3-teiligem Design für erhöhten Tragekomfort
  • Einschließlich Ausatemventil an der Vorderseite der Atemschutzmaske, um atmungsbedingte Wärme- und Feuchtigkeitsbildung zu verhindern
  • Erfüllt die Anforderungen und Prüfverfahren für Bakterienfiltrationseffizienz (BFE) und Spritzbeständigkeit
  • Rote Codierung zur Kennzeichnung der Schutzstufe FFP3
Standards: EN 149:2001+A1:2009 für Atemschutzmasken und Typ II R der EN 14683:2005 für OP-Masken
Bitte beachten * Einheitsgröße