Einweg-Halbmasken gegen Gase, Dämpfe und Partikel FFA1/FFA2/FFA3, Serie 5000
Lieferant: Moldex
111-1156EA 39.8 EUR
111-1156 111-1158 111-1154 111-1159 111-1149 111-1155
Einweg-Halbmasken gegen Gase, Dämpfe und Partikel FFA1/FFA2/FFA3, Serie 5000
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Gas-, Dampf- und Partikel-Atemschutzmasken
Wartungsfreie Halbmasken zum Einmalgebrauch zum Schutz gegen Gase, Dämpfe und Staub FFA1/FFA2/FFA3.
  • Fertig montiert, sofort einsatzbereit
  • Geringes Gewicht dank Duo-Material
  • Flaches Design bietet verbessertes Sichtfeld
Standards: EN 405:2001