Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, Classic Serie
Lieferant: Moldex
111-1143EA 164 EUR
111-1143 111-0533 111-0532
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, Classic Serie
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Klassische FFP-Masken zum Schutz gegen Staub, Nebel und Dämpfe.
  • Robuste und bewährte FFP-Maske
  • DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
  • ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
  • Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren
Standards: EN 149:2001+A1:2009