Integrierte Suspensions-Kopfteile, Serie Versaflo™ S
Lieferant: 3M
Versaflo™
111-1110EA 193 EUR
111-1110 111-1112 111-1111 111-1113 111-1118 111-2348 111-1109 111-1119 111-1108
Integrierte Suspensions-Kopfteile, Serie Versaflo™ S
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Die Leichthauben der 3M™ S-Serie bieten einen Kopf- und Gesichts- sowie Augenschutz gegen Flüssigkeitsspritzer und niedrige Energieeinwirkungen (Stufe F). Sie sind für Anwendungen geeignet, bei denen der gesamte Kopfaufsatz häufig ausgetauscht werden muss, z. B. bei der Herstellung von Pharmazeutika und bei Laborarbeiten. Alle Kopfteile können zusammen mit 3M Gebläse- und Druckluft-Atemschutzsystemen (z. B. Jupiter™ und Dustmaster™) eingesetzt werden.
  • Verbesserte Form und Sicht
  • Ausgezeichneter Luftstrom
  • Hoher Tragekomfort über einen langen Zeitraum dank lockerem Sitz
  • Nennschutzfaktor: 500
S-133: Einweg-Leichthaube ohne Hals- und Schulterabdeckung, kostengünstiges textiles Universalmaterial
S-333G: Graue Einweg-Leichthaube ohne Hals- und Schulterabdeckung, knisterfreies, robustes und fusselarmes Material, chemikalienbeständ und kratzfest, ideal für die chemische Industrie
S-533: Einweg-Leichthaube mit Hals- und Schulterabdeckung, knisterfreies, robustes und fusselarmes Material, chemikalienbeständ und kratzfest, ideal für die chemische Industrie
S-655: Premium-Leichthaube inkl. Kopfhalterung mit Hals- und Schulterabdeckung, austauschbarer Kapuze
S-657: Premium-Leichthaube inkl. Kopfhalterung mit doppelter Hals- und Schulterabdeckung (unter und über des Overalls) für besonders gute Abdichtung, austauschbarer Kapuze
S-757: Premium-Leichthaube inkl. Kopfhalterung mit doppelter Hals- und Schulterabdeckung (unter und über des Overalls) für besonders gute Abdichtung, Beschichtung zum Schutz bei Lackierungsarbeiten, austauschbarer Kapuze
Standards: EN 166; erreicht die höchste Atemschutzklasse 12941 TH3 bei der Verwendung mit Atemschutzsystemen.
Bitte beachten *Einheitsgröße.