Bajonettfilter, X-plore®
Lieferant: Dräger
X-plore®
111-1052EA 144 EUR
111-1052 111-1055 111-1054 DRAE6738039 111-1046 111-0770 111-1056 DRAE6738874 111-1049 111-2347
Bajonettfilter, X-plore®
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Sortiment an Filtern mit einem Dräger-spezifischen Bajonettanschluss für X-plore® 3300/3500 Halbmasken und X-plore® 5500 Vollmasken.
Standards: CE-zertifiziert (EN 14387, EN 143:2000/A1:2006); Beschriftung „R“ (Kombifilter): zertifiziert für die Wiederverwendung (mehr als eine Schicht)
Zertifiziert nach australischem Standard AS/NZS 1716 (SAI Global)