Partikelfiltrierende Einweg-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Lieferant: Dräger
X-plore®
111-1034EA 22.1 EUR
111-1034 111-1037 111-1036 111-1038 111-0757 111-0756 111-2517 111-0758
Partikelfiltrierende Einweg-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Die X-plore® 1700 Serie bietet Varianten in allen drei EN-Schutzklassen: FFP1, FFP2 und FFP3. Wahlweise mit oder ohne CoolMax™ Ausatemventil für geringen Ausatemwiderstand und zur Vermeidung von Wärmestau. Modelle gegen unangenehme Gerüche sind mit einer zusätzlichen Aktivkohleschicht ausgestattet.
  • Spezielle Hochleistungsfiltermedien werden zum CoolSAFE™ Filtermaterial kombiniert und bieten dem Anwender zwei wichtige Vorteile – niedrige Atemwiderstände und hohe Filterleistung
  • Elastische VarioFlex™ Kopfbänderung für einfaches An- und Ablegen sowie druckfreien Sitz
  • Innenvlies ist weich und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
  • Farbcodierung in dunkelblau, hellblau bzw. weiß für die drei Schutzstufen sorgt für mehr Sicherheit
  • Flach gefaltet und damit platzsparend in der Lagerung und praktisch zum Mitnehmen
Standards: EN 149:2001+A1:2009; Dolomitstaubtest bestanden.
Verpackung: Jede Maske ist einzeln im Kunststoffbeutel verpackt.
Bitte beachten *Einheitsgröße