Ohrstöpsel mit Bügel, 1310
Lieferant: 3M
1310 1311 ES01300 ES01301 ES01301UK ES01300UK
111-1031EA 119 EUR
111-1031 111-1032 111-0445 111-0446 111-1074 111-1688
Ohrstöpsel mit Bügel, 1310
Gehörschutzstöpsel Bügelgehörschützer
Diese Ohrstöpsel sind ideal für lange Nutzungszeiten mit wechselnden Geräuschpegeln.
  • Das flexible Banddesign trägt dazu bei, unabhängig von der Kopfgröße einen konstanten und dennoch angenehmen niedrigen Druck aufrechtzuerhalten
  • Kann hinter dem Kopf oder unter dem Kinn getragen werden
  • Runde Stöpsel dringen für eine bessere Hygiene nicht in den Gehörgang ein
  • Ersatzstecker sind kostengünstig und einfach zu montieren
SNR: 26 dB
Standards: EN 352-2