Einweg-Gehörschutzstöpsel, 1100/1110
Lieferant: 3M
1100 1110
111-1021EA 68.4 EUR
111-1021 111-1022
Einweg-Gehörschutzstöpsel, 1100/1110
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Weiche, glatte, schmutzabweisende Gehörschutzstöpsel, die sich der einzigartigen Form eines jeden Ohres anpassen und somit ausgezeichneten Gehörschutz gewährleisten.
  • Hellorangene Farbe für gute Sichtbarkeit
  • Können mit Kapselgehörschützern kombiniert werden
  • Mit Kordel für einfaches Einsetzen und Entnehmen erhältlich
Die schmaler werdende Form passt bequem in die meisten Gehörgänge.
SNR: 37 dB.
Standards: EN 352-2.
Bitte beachten * Einheitsgröße