Einweg-Atemschutzgeräte mit Partikelfilter, FFP1/FFP2/FFP3, Spezialserie
Lieferant: 3M
Speciality µPAGE®
111-0917EA 115 EUR
111-0917 111-8935 111-0031 111-8936 111-8938
Einweg-Atemschutzgeräte mit Partikelfilter, FFP1/FFP2/FFP3, Spezialserie
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Komfortable Spezialmasken für leichten, wirksamen und hygienischen Schutz vor Staub und Aerosolen. Diese Masken schützen auch vor geringen Mengen organischer Dämpfe oder saurer Gase wie Schwefeldioxid und Fluorwasserstoff (je nach Ausführung).
  • Gewölbtes Design, zwei Haltebänder, Nasenpolster und formbarer Aluminium-Nasenbügel für passgenauen Sitz auf jedem Gesicht
  • Modelle mit Ventil verfügen über das patentierte 3M™ Cool Flow™ Ventil, alle Modelle verfügen über eine formfeste Schale
  • Keine zeitaufwändige und kostspielige Wartung erforderlich
Standards: EN 149:2001+A1:2009