Die X-plore® 1300 Serie bietet Varianten in allen drei EN-Schutzklassen: FFP1, FFP2 und FFP3. Wahlweise mit oder ohne CoolMAX™ Ausatemventil, das für einen niedrigeren Ausatemwiderstand sorgt und einen Wärmestau verhindert. Odour-Modelle gegen unangenehme Gerüche sind mit einer zusätzlichen Aktivkohleschicht ausgestattet.
- Spezielle Hochleistungsfiltermedien werden zum CoolSafe™ Filtermaterial kombiniert und bieten dem Anwender niedrige Atemwiderstände bei hoher Filterleistung
- Flexibler Nasenbügel ermöglicht eine einfache Anpassung an das Gesicht
- Schweißabsorbierendes Dichtpolster zur sicheren Abdichtung im Nasenbereich
- Ergonomisch geformter, stabiler Maskenkörper bietet einen bequemen und sicheren Sitz bei unterschiedlichen Gesichtsformen
- VarioFlex™ Kopfbänderung mit EasyStop-Mechanismus für einfaches An- und Ablegen – leichte Anpassung und druckfreier Sitz
- Hautfreundliches Innenvlies sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
- Farbcodierung bei Nasenbügel und Ventil mit dunkelblau, hellblau, weiß für die drei Schutzstufen sorgt für mehr Sicherheit bei der Auswahl der richtigen Maske
Standards: EN 149:2001+A1:2009; erfüllt die Anforderungen des Dolomitstaub-Tests
Verpackung: Jede Maske ist einzeln in einem Kunststoffbeutel verpackt.
Bitte beachten *Einheitsgröße