Einweg-Atemschutzmasken mit Partikelfilter, FFP1/FFP2/FFP3, Aura™ 9300+
Lieferant: 3M
Aura™
111-0717EA 118 EUR
111-0717 111-0716 111-2198 111-0684 111-2201 111-2534 111-0713 111-0715 MMMA9332PLUSCS 111-0714
Einweg-Atemschutzmasken mit Partikelfilter, FFP1/FFP2/FFP3, Aura™ 9300+
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Die Maske im dreiteiligem Design passt zu einer Vielzahl von Gesichtsformen und -größen.
  • Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand ermöglicht effektive Filterleistung bei verbessertem Komfort
  • Cool Flow™ Ventil verhindert wirkungsvoll den Aufbau von Hitze, lässt ausgeatmete Luft entweichen und minimiert das Risiko von beschlagenen Brillen
  • Innovative Kinnlasche erleichtert das Anlegen und Positionieren im Gesicht für eine bequeme Passform
  • Flache Faltung, kann bei Nichtverwendung leicht aufbewahrt werden
  • Spezielle Gestaltung der Nasenregion für bessere Kompatibilität mit Brillen und Augenschutz
Standards: EN 149:2001+A1:2009
Bitte beachten *Einheitsgröße