Partikel-Scheibenfilter, Serie 2000 für Masken der Serie 6000/7000/7500
Lieferant: 3M
111-0056EA 233 EUR
111-0056 111-0055 111-0069 111-0070 111-2181
Partikel-Scheibenfilter, Serie 2000 für Masken der Serie 6000/7000/7500
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Diese Maskenfilter sind leicht, bequem und bieten einen verlässlichen Schutz vor Partikeln. Bei Verwendung mit Masken der 3M™ Serie 6000 ist ein 3M™ 502 Adapter erforderlich.
  • Geriger Atemwiderstand
  • Großes Sichtfeld
  • Bajonettanschluss: sicher und einfach
Standards: EN 143