Die 3m 6000 Serie Filter für Gas, Dampf und Partikel hat einen Bajonettverschluss, der auf jede wiederverwendbare Halb- und Vollmaske von 3M passt. Diese leichten Filter bieten einen ausgewogenen Atemschutz für gefährliche Umgebungen und wurden entwickelt, um das Sichtfeld zu optimieren.
- Schützt vor vielen Dämpfen, Gasen und Partikeln
- Kombiniert Schutz mit Komfort und Balance
- Optimieren das Sichtfeld
- Leicht mit geringer Atemwiderstand
- Bajonettverschluss passt auf viele wiederverwendbare Masken von 3M
- Einfach drehen und einrasten um die Masken schnell und einfaches einsatzbereit zu machen
Wählen Sie einfach den Filtertyp, der zu Ihren speziellen, individuellen Bedürfnissen und Voraussetzungen passt. Sie sind mit einer Auswahl an Halb- und Vollmasken für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen kompatibel. Schnell und einfach in die Maske eingerastet, funktioniert mit jeder wiederverwendbaren Halb- und Vollmaske mit Bajonettverschluss von 3M.
Bitte beachten, 6098 und 6099 können nicht mit Halbmasken-Atemgeräten verwendet werden.
Bestellinformation: Die 3M-Filter 6098 und 6099 können nicht mit Halbmasken-Atemgeräten verwendet werden.