Fertigplatten (90 mm), in bestrahlter Doppel- oder Dreifachverpackung
Lieferant: Avantor
VWR®
131114TIMPEA 231 EUR
131114TIMP 281112TI 111114ZIMP 111114ZI 131114TI 110774ZI 131114XI 281112ZI 131114ZIMP 111114TI 499270OO 131114ZI 111114TIMP 130802ZI 110884ZI 280882TI 130884CY 110070PY 110884CY 280882ZI 285712TI 281112TI30 130884ZI 110884TI 112230CAMP 110802ZI 131114PYMP 110884TIMP 110802ZIMP 110774ZIMP 131114PY 131114RY 112750ZI 111114RY
Fertigplatten (90 mm), in bestrahlter Doppel- oder Dreifachverpackung
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Erhältlich als 90 mm-Platten gemäß Normen. TLHTh (Tween, Lecithin, Histidin, Thiosulfat) werden als Desinfektionsmittel-Neutralisatoren verwendet. Die Beutel sind entweder doppelt oder dreifach verpackt erhältlich. Eine Packung pro Beutel ist mit dem Bestrahlungsindikator versehen.
  • Die Dreifachverpackung gewährleistet, dass die Packung selbst nicht die Umgebung verunreinigt, da die erste Verpackungslage direkt vor dem Betreten des Reinraums entfernt wird
  • Mit Bestrahlungs-/Dosimetrie-Bescheinigung lieferbar
  • VHP-Resistenzstudien für alle dreifach verpackten Platten verfügbar
Storage: 15 to 25 °C for plates 280882TI, 280882ZI, 281112TI and 281112ZI; 2 to 14 °C for all the other plates.
Verpackung: The plates are packed 10 each in a plastic shrink-wrapped bag. Box contains 2 bags with a total of 20 or 6×10 plates.