Wasser, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Wasserstoffoxid
, Hydrogenoxid
102927GEA
96.3
EUR
102927G
102928H
102923C
102922B
102926D
Wasser, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 analytisches Reagens
Wasser
Produziert durch Reversosmose und CDI
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18,02 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |
Spezifikation Testergebnisse
Substances reducing KMnO4 | Passes test |
Leitfähigkeit (bei Abfüllung) | Max. 1 µS/cm |
TOC (bei Abfüllung) | Max. 400 ppb |
pH-Wert (25°C) | 5,0 - 7,5 |
Verdampfungsrückstand | Max. 1 ppm |
Glührückstand | Max. 1 ppm |
Siliciumdioxid | Max. 0,1 ppm |
Cl (Chlorid) | Max. 0.05 ppm |
F (Fluorid) | Max. 0,05 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 0,2 ppm |
NO3 (Nitrat) | Max. 0.01 ppm |
PO4 (Phosphat) | Max. 0,01 ppm |
SO4 (Sulfat) | Max. 0,1 ppm |
Ag (Silber) | Max. 0,0004 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.002 ppm |
As (Arsen) | Max. 0,002 ppm |
Au (Gold) | Max. 0,001 ppm |
B (Bor) | Max. 0.05 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.05 ppm |
Be (Beryllium) | Max. 0,002 ppm |
Bi (Bismut) | Max. 0,001 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,05 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,001 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,001 ppm |
Cr (Chrom) | Max. 0,0004 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 0,0004 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0,001 ppm |
Ga (Gallium) | Max. 0,004 ppm |
Ge (Germanium) | Max. 0,001 ppm |
In (Indium) | Max. 0,001 ppm |
K (Kalium) | Max. 0,05 ppm |
Li (Lithium) | Max. 0,002 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0,005 ppm |
Mn (Mangan) | Max. 0,0004 ppm |
Mo (Molybdän) | Max. 0,002 ppm |
Na (Natrium) | Max. 0,1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,0004 ppm |
Pb (Blei) | Max. 0,001 ppm |
Pd (Palladium) | Max. 0,008 ppm |
Pt (Platin) | Max. 0.001 ppm |
Sb (Antimon) | Max. 0.001 ppm |
Sn (Zinn) | Max. 0,001 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0,0004 ppm |
Ti (Titan) | Max. 0,001 ppm |
Tl (Thallium) | Max. 0,00005 ppm |
V (Vanadium) | Max. 0,001 ppm |
Zn (Zink) | Max. 0,004 ppm |
Zr (Zirkon) | Max. 0,001 ppm |
ISO Standard Wasser Typ 3 | Entspricht |