Wasserstandards für die Karl-Fischer-Titration, Aquastar®, Supelco®
Lieferant: Merck
AQUASTAR® Aquastar®
1.88051.0013EA 93.4 EUR
1.88051.0013 1.88050.0010 1.12939.0010 1.88052.0013 1.06664.0100 1.88052.0010 1.88055.0013 1.09259.0250 1.88051.0010 1.88055.0010 1.88054.0005
Wasserstandards für die Karl-Fischer-Titration, Aquastar®, Supelco®
Standards Standards für die Wasserbestimmung (nach Karl Fischer)
Aquastar® Standards für die Karl-Fischer-Titration können zur Überwachung und Qualifizierung Ihrer Karl-Fischer-Instrumente eingesetzt werden, um Messergebnisse zu überprüfen und zu beurteilen und um die Titerbestimmung von volumetrischen Karl-Fischer-Reagenzien durchzuführen.
Merck hat das Sortiment von Aquastar® Standards mit zusätzlicher Technologie erweitert - durch Supelco® SmartStandards, die mithilfe eines RFID-Tags einen nahtlosen Datentransfer zwischen dem smarten Titrator und dem RFID-Tag auf dem Etikett der Flasche des Titranten bieten. So wird gewährleistet, dass sämtliche Informationen, die für die Ausführung der Methode, die Ergebnisberechnung und die Dokumentation erforderlich sind, an den mit dieser Technologie ausgestatteten Titrator übertragen werden. Mettler Toledo Compact und Excellence Titratoren verfügen über diese Technologie. Packungen mit RFID-Tag finden Sie unten in der Bestelltabelle.
Standards: Hergestellt gemäß ISO 17034 und zertifiziert durch ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.