Brechungsindex-Standards gemäß Ph. Eur., Supelco®
Lieferant: Merck
1.08962.0001EA 378 EUR
1.08962.0001 1.08961.0001
Brechungsindex-Standards gemäß Ph. Eur., Supelco®
Standards Refraktometrie-Standards
Im Europäischen Arzneibuch werden mehrere Referenzmaterialien zur Geräteprüfung von Refraktometern beschrieben (siehe Ph. Eur. 2.2.6). Hierfür werden die Substanzen Trimethylpentan, Toluol und Methylnaphthalin vorgeschrieben. Diese Geräteprüfung soll vor jeder Messung durchgeführt werden. Merck bietet ab sofort diese Referenzmaterialien an. In dem umfassenden Sortiment ist  für nahezu jeden Bereich der passende Standard zu finden. Es wird ein Bereich von 1,3915-1,6160 (20 °C) abgedeckt.