Trockennährböden
Lieferant: Merck
GranuCult™
1.08191.0500EA 198 EUR
1.08191.0500 1.10987.0500 1.03863.0500 1.07994.0500 1.05411.0500 1.03750.0500 1.00213.0500 1.10130.0500 1.16751.0500 1.05287.0500 1.15421.0100 1.04044.5000 1.01590.0500 1.10824.0500 1.05438.5000 1.05454.0500 1.00214.5000 1.05443.5000 1.00191.0500 1.05459.9999 1.02348.0500 1.00526.0500 1.11699.0500 1.05289.0500 1.03858.0500 1.05413.0500 1.14238.5000 1.16000.0500 1.05459.5000 MERC1.102830500BOM 1.07666.0500 1.01406.5000 1.05435.0500 1.05712.0500 1.10453.0500 1.11972.0500 1.10859.0500 1.01629.5000 1.08190.5000 1.15108.0500 1.03865.0500 1.00483.5000 1.05290.0500 1.11755.0500 1.10989.0500 1.10397.0500 1.00416.5000 1.10860.0500 1.08492.0500 1.07228.0500 1.05406.0500 1.16845.0500 1.10948.9025 1.01800.0500 1.07004.0500 1.01617.0500 1.03686.9010 1.05463.0500 1.10948.9026 1.07324.0500 1.05178.0500 1.07899.0500 1.10582.0500 1.00070.0500 1.13919.0500 1.10878.0500 1.05394.5000 1.10283.0500 1.10266.5000 1.05435.5000 1.03870.0500 1.10136.0500 1.01629.0500 1.05448.0500 1.10694.0500 1.05459.0500 1.03867.0500 1.15029.0500 1.10235.0500 1.05458.0500 1.10213.9025 1.10493.0500 1.05452.0500 1.10329.0500 1.03866.0500 1.10823.0500 1.10631.0500 1.05222.0500 1.00610.0500 1.05449.0500 1.09205.0500 1.10285.5000 1.05398.0500 1.07661.0500 1.10675.0500 1.03857.0500 1.10259.0500 1.16761.5000 1.08720.5000 1.09628.0500 1.00415.0500 1.10455.0500 1.05978.0500 1.10660.0500 1.10549.0500 1.00525.5000 1.05285.0500 1.10398.5000 1.20589.0500 1.05286.0500 1.00214.0500 1.07228.9025 1.05272.0500 1.07228.9026 1.10690.0500 1.10673.0500 1.00414.0500 1.11723.0500 1.11471.5000 1.05438.0500 1.03915.0500 1.00025.9010 1.10230.0500 1.10275.0500 1.10689.0500 1.10128.0500 1.13116.0500 1.15338.0500 1.10328.0500 1.05470.0500 1.10707.0500 1.03864.0500 1.05443.0500 1.05454.5000 1.03859.0500 1.07993.0500 1.05410.0500 1.10988.0500 1.04044.0500 1.07228.5000 1.00526.5000 BTSM1.44048.0100 1.02894.0500 1.05397.0500 1.05406.5000 1.05267.0500 1.00416.0500 1.16406.5000 1.01621.0500 1.10661.0500 1.10824.5000 1.05284.0500 1.09878.0500 1.10658.0500 1.05463.5000 1.10866.0500 1.07700.0500 1.05403.0500 1.08190.0500 1.10863.0500 1.01406.0500 1.03871.0500 1.00445.0500 1.05458.9999 1.20597.0500 1.03855.0500 1.00467.0500 1.05459.9025 1.05394.0500 1.10549.5000 1.10404.0500 1.05448.5000 1.03872.0500 MERC1.01406.0500NO 1.10426.9999 1.10136.5000 1.10864.0500 1.05450.0500 1.00466.0500 1.07324.5000 1.03854.0500 1.10664.0500 1.10582.5000 1.14582.0500 1.05262.0500 1.10405.0500 1.05465.0500 1.00918.0500 1.10153.0500 1.10133.0500 1.05396.0500 1.00465.0500 1.03853.0500 1.10747.0500 1.16338.5000 1.05878.0500 1.11277.0500 1.00068.0500 1.15045.0500 1.05449.5000 1.03686.0500 1.10661.9025 1.05398.5000 BTSM1.44034.0100 1.10285.0500 1.16761.0500 1.00025.0500 1.05458.5000 1.10398.0500 1.20596.0500 1.07500.0001 1.11278.0500 1.07500.0002 1.10991.0500 1.03873.0500 1.03879.0500 1.00207.0500 1.12535.0500 1.08339.0500 1.09045.0500 1.10663.0500 1.10266.0500 1.07620.0500 1.08191.5000 1.11640.0500 1.00072.0500 1.05269.0500 1.05459.9010
Trockennährböden
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Trockennährböden werden für eine Vielzahl von Anwendungen benötigt. Um die mit pulverförmigen Nährböden verbundenen Risiken zu minimieren, werden die meisten Trockennährböden von Merck in Granulatform hergestellt. Um das potentielle Risiko einer Übertragung transmissibler spongiformer Enzephalopathien (TSE) einzudämmen, verwendet Merck Grundstoffe nicht tierischen Ursprungs. Wenn dies nicht möglich ist, werden nur Substanzen eingesetzt, die vom EDQM empfohlen werden und den TSE-Kategorien B oder C angehören. Somit wird gewährleistet, dass das Produkt von höchster Qualität ist und den Standards für die Lebensmittelkontrolle, die mikrobiologische Untersuchung von Endprodukten und Rohstoffen oder die Qualitätskontrolle in der Pharma- und Kosmetikindustrie entspricht. Spezielle Nährböden können nach kundenspezifischen Vorgaben hergestellt werden. Die Zusammensetzung wird im Rahmen einer Geheimhaltungsvereinbarung vertraulich behandelt. Vorteile der granulierten Medien von Merck.
  • Weitgehende Vermeidung von Sensibilisierung oder Einatmen toxischer Substanzen, da wesentlich geringere Staubentwicklung bei der Handhabung
  • Einfache Anwendung dank der guten Benetzbarkeit des Granulats, die den Lösungsprozess beschleunigt und die Bildung schwerlöslicher Verklumpungen verhindert
  • Gleichbleibende homogene Verteilung der Inhaltsstoffe in der Packung selbst nach längerer Lagerung, sodass keine unerwünschten Entmischungseffekte auftreten
  • Wirtschaftlich, da keine zusätzlichen teuren Supplemente benötigt werden; wenn immer möglich sind die selektiven Komponenten bereits im Nährboden enthalten
  • Sicher, denn die Nährböden werden aus Inhaltsstoffen nicht tierischen Ursprungs mit geringem BSE-Risiko (Kat III und IV) hergestellt
Standards: Die Zusammensetzungen entsprechen jeweils Normen wie ISO, AFNOR, APHA, AOAC, FDA-BAM, USDA-FSIS, EP und USP.