UV/VIS-Standards, Supelco®
Lieferant: Merck
1.08163.0001EA 247 EUR
1.08163.0001 1.08161.0001 1.08166.0001 1.08165.0001 1.04660.0001 1.08160.0001 1.08164.0001
UV/VIS-Standards, Supelco®
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Zur Kalibrierung von UV/VIS Spektralphotometern nach DAB und Ph. Eur.
Die folgenden Messparameter können überprüft werden:
- Wellenlänge
- Streulicht
- Auflösungsvermögen
- Absorption
Rückführbar auf SRM von NIST. Alle Anwender, die nach Standards bzw. Empfehlungen wie GLP, GMP, USP and ISO 9001 arbeiten, sind verpflichtet die analytischen Systeme regelmäßig zu prüfen und diese Überprüfungen zu dokumentieren.