Readybag® Granulated Media for Salmonella and Listeria Control
Lieferant: Merck
Readybag®
1.02449.0060EA 637 EUR
1.02449.0060 1.00908.0001 1.02448.0060 1.01865.0001
Readybag® Granulated Media for Salmonella and Listeria Control
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Readybag® gammabestrahlte Beutel mit abgewogenem Nährmediengranulat für den schnellen, flexiblen und einfachen Nachweis von Pathogenen. Readybag® Medienbeutel beschleunigen und vereinfachen routinemäßige Tests auf pathogene Lebensmittelkeime, sämtliche Schritte der Nährmedienzubereitung entfallen. Fügen Sie vor der Inkubation einfach steriles Wasser hinzu. Die Readybag® Serie umfasst Salmonellen (gepuffertes Peptonwasser) und Listerien (Fraser-Bouillon halb konz.).
  • Keine Wägung
  • Kein Autoklavieren
  • Keine Zusatzbehandlung
  • Kein zusätzlicher Platz im Labor oder zusätzliche Geräte erforderlich