Dip Slides für Oberflächen und Flüssigkeiten, Envirocheck®
Lieferant: Merck
Envirocheck®
1.02139.0001EA 38.5 EUR
1.02139.0001 1.02149.0001 1.02137.0001 1.02147.0001 1.02136.0001
Dip Slides für Oberflächen und Flüssigkeiten, Envirocheck®
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Envirocheck® Contact Slides finden im Rahmen von HACCP (Hazardous Analytical Critical Control Points) weitverbreiteten Einsatz zur Prüfung kritischer Kontrollpunkte in der mikrobiologischen Hygienekontrolle von Oberflächen in Fertigungsstraßen und bei der Ausrüstung. Die Eintauch-Nährböden können außerdem zur Prüfung des mikrobiologischen Hygienestatus von Flüssigkeiten eingesetzt werden. Die Vielfalt der Medien auf den Contact Slides ermöglicht den Nachweis von vielen Organismen. Die einfache Inkubation im Cultura® Mini-Inkubator erlaubt durch die verringerte Standfläche eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Jeder Agarnährboden ist dank der Plastikröhrchen vor und nach der Probennahme sicher gegen Kontamination geschützt.
  • Der flexible Agarnährboden ermöglicht eine Probennahme selbst in schwer erreichbaren Bereichen
  • Einfache Handhabung
  • Gegen Kontamination geschützt
  • Lagerung bei <15 °C
  • Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder Packung angegeben
Verpackung: 10 Objektträger/Packung