Leitfähigkeitsstandards, Certipur®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.01557.0500EA 178.61 EUR
1.01557.0500 1.01554.0001 1.01255.0500 1.01254.0500 1.01810.0105 1.01586.0001 1.01811.0105 1.01553.0001 1.01203.0500
Leitfähigkeitsstandards, Certipur®, Supelco®
Standards Leitfähigkeits-Standards
Diese Sachets für die Leitfähigkeitsmessung sind praktisch, benutzerfreundlich und gewährleisten genaue und zuverlässige Ergebnisse im Außeneinsatz und im Labor. Die 30-ml-Beutel bieten stets eine frische Lösung, die eine Kontamination durch Mikroorganismen, CO₂ oder andere Substanzen verhindert. Ein Leitfähigkeitssensor kann einfach in das Sachet eingeführt werden.
  • Rückführbar auf PTB und NIST
  • Anhand der Primärreferenzstandards getestet
Certipur-Leitfähigkeitsstandards sind für Benutzer, die größere Volumen benötigen, auch in 500 ml-Packungen erhältlich.