Schwefelsäure 95-98% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
0499-100MLEA
59.1
EUR
0499-100ML
0499-500ML
Schwefelsäure 95-98% ACS
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98,08 g/mol Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3 °C Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium | < 0,0002% |
Arsenic | ≤ 0,01 ppm |
Chloride | ≤ 0,00002% |
Farbe (APHA) | ≤ 10 |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0,0001% |
Iron | ≤ 0,00002% |
Mercury | ≤ 5 ppb |
Nitrate | ≤ 0,00005% |
Purity | 95 - 98% |
Residue on Ignition | ≤ 0,0005% |
Substances Reducing Permanganate | ≤ 0,0002% |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...