Natriumchlorid ≥99,9% für die Biotechnologie

Lieferant: VWR Chemicals

0241-5KGEA 255 EUR
0241-5KG 0241-50KG 0241-500G 0241-2.5KG 0241-12KG 0241-10KG 0241-100KG 0241-1KG
Natriumchlorid ≥99,9% für die Biotechnologie
Natriumchlorid

Gebräuchliche Salzquelle für Vermehrung von vielen Organismen in Medien.

Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Kalzium ≤ 0,005%
DNasen Keine nachgewiesen
Schwermetalle ≤ 0,0005%
Iodid ≤ 0,002%
Eisen ≤ 0,0002%
Trocknungsverlust ≤ 0,5%
Magnesium ≤ 0,005%
Stickstoff-Bestandteile ≤ 0,001%
pH (5%, Wasser)@25°C 5 - 9
Phosphat ≤ 0,0005%
Kalium ≤ 0,005%
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit ≥ 99,9%
RNasen Keine nachgewiesen
Sulfat ≤ 0,0004%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR