VWR®, Rinderextrakt, Pulver
Lieferant: Avantor
VWR®
0114-100GEA 128 EUR
0114-100G 0114-500G
VWR®, Rinderextrakt, Pulver
Medien für die Mikrobiologie Basismaterialien für die Mikrobiologie
Trockener Ersatz für die Herstellung von Medien.
pH (10%, Wasser) bei 25 °C: 4,6 bis 6,0
Verpackung: In einer Flasche aus Kunststoff.