PSA-Reinraumbekleidung für den Einmalgebrauch in Ihrem Reinraum – steril und unsteril
Sterile und unsterile Overalls
Schützt Anwender, Produkte und Prozesse in Ihrem Reinraum.
  • Overalls (mikroporös) mit Kapuze, Kat. III, Typ 4/5/6 (IEST – RP-CC003,3 – Stufe II)
  • Overalls (SMS) mit Kapuze, Kat. III, Typ 5/6, steril und unsteril (IEST – RP-CC003,3 – Stufe I)
  • Jedes Stück einzeln doppelt verpackt
Größe Packung Best.-Nr. Preis Menge
Overalls mit Kapuze (unsteril), Typ 4/5/6
S 50 113-8231E
M 50 113-8232E
L 50 113-8233E
XL 50 113-8234E
XXL 50 113-8235E
XXXL 50 113-8236E
Reinraum-Overalls mit Kapuze (unsteril), Typ 5/6
S 50 113-8225E
M 50 113-8226E
L 50 113-8227E
XL 50 113-8228E
XXL 50 113-8229E
XXXL 50 113-8230E
Overalls mit Kapuze (steril)
S 20 113-7881E
M 20 113-7882E
L 20 113-7883E
XL 20 113-7884E
XXL 20 113-7885E
XXXL 20 113-7886E