Laborautoklaven der D-Line von Tuttnauer
Tuttnauer
Tuttnauer stellt seit mehr als 90 Jahren Autoklaven her. Als weltweit führender Anbieter von Sterilisations- und Infektionskontrolllösungen genießen die Tuttnauer-Autoklaven das Vertrauen von Krankenhäusern, Forschungsinstituten, Kliniken und Laboren in mehr als 140 Ländern weltweit.
FORDERN SIE EINE PRODUKTDEMONSTRATION AN
Die Laborautoklaven von Tuttnauer decken ein breites Anwendungsspektrum ab, und sind für viele unterschiedliche Bereiche, wie Forschungsinstitute, Universitäten, Pharma-, Lebensmittel-, Medizin- und Biotechnologieindustrien geeignet.
Die fortschrittliche Labor-Serie ist in einem umfassenden Portfolio zuverlässiger Tischmodelle (Frontbeladung) und vertikaler Modelle (Oberbeladung) mit Kammervolumen von 23 bis 160 Litern erhältlich, und bietet damit eine einzelne Lösung für das gesamte Spektrum der Sterilisationsanforderungen.
Die Autoklaven können vollständig konfiguriert werden, von der allgemeinen Verwendung bis hin zu kundenspezifischen Konfigurationen.
Allgemeine Spezifikation für Laborautoklaven
  • Hochwertige Kammer mit hochglanzpolierter Tür
  • Fortschrittliches Steuerungssystem mit leicht zu bedienender Tastatur mit 3 Tasten
  • Bis zu 20 konfigurierbare Zyklusprogramme
  • Standard-USB- und Ethernet-Anschluss für die einfache Übertragung von Zyklusdaten zum PC
  • Für den Einsatz im Labor: 2 flexible PT100 Temperaturfühler
Hinweis:Alle Basismodelle der 2840er und 3850er Serie benötigen eine einphasige Stromversorgung. High-End-Modelle der 3850er Serie, alle Modelle der 3870er, 5050er und 5075er Serie benötigen eine dreiphasige 400-Volt-Stromversorgung.
Frontbeladung (horizontal)
Essential EL-D
  • Leicht zu reinigende Kammer
  • Manuelles Befüllen und Entleeren des DEMI-Wasserspeichers
  • Wiederverwendung des DEMI-Wassers
High-End ELC-G-D
  • Vollständige Versorgungseinrichtungen erforderlich – Leitungswasser und DEMI-Wasser (nicht 2840), Abflussanschluss, Druckluft und Elektrizität
  • Automatisches Befüllen und Entleeren
  • Automatische Kühlung des Ablaufs zum Abfluss auf 60 °C (über Parameter)
Autoklaven, Frontlader, D-Line
Toplader (vertikal)
Essential ELV-D
  • Automatisches Befüllen und Entleeren der Kammer
  • Automatische Kühlung des Ablaufs zum Abfluss auf 60 °C (über Parameter) – Gehäuse aus AISI 304 Edelstahl
  • Essential Stand-Alone ELV-WR-D mit Wasserreservoir – benötigt nur einen Stromanschluss.
High-End ELVC-G-D
  • Vollständige Versorgungseinrichtungen erforderlich – Leitungswasser und DEMI-Wasser (nicht 2840), Abflussanschluss, Druckluft und Elektrizität
  • Automatisches Befüllen und Entleeren
  • Automatische Kühlung des Ablaufs zum Abfluss auf 60 °C (über Parameter)
  • Gehäuse aus AISI 304 Edelstahl
Autoklaven, Toplader, D-Line
Jedes Modell kann mit einer Reihe von Optionen aufgerüstet werden;
  • Werkseitig installierte Optionen: müssen mit dem Autoklaven bestellt werden
  • Allgemeine Optionen
  • Optionen für die Dokumentation: Eine innovative Option ist die R.PC.R-Berichterstattung (Remote-PC-Berichterstattung)
Laden Sie für weitere Informationen das PDF herunter
Tuttnauer bietet Ihnen eine breite Palette an Zubehör für das Be- und Entladen von Autoklaven.
  • Drahtkörbe und geschlossene Behälter aus Edelstahl in verschiedenen Größen für alle Autoklaven-Modelle.
  • Hebezeuge zum Beladen und Entladen von schweren Gegenständen. Das Hebezeug ist mobil oder am Autoklaven befestigt und für maximale Manövrierfähigkeit mit einem integrierten Schwenkarm ausgestattet. Es ist für die reibungslose Handhabung von Lasten aller Arten zudem mit einer elektronischen Fernbedienung ausgestattet.
  • Ladeausrüstung: Beladen von Wagen und Transferwagen auf Schienen zur Unterstützung des Be- und Entladevorgangs. Hergestellt aus hochwertigem, langlebigem Edelstahl. Der verstellbare Beladewagen rollt vom Transferwagen auf die Schienen der Innenkammer, um die Handhabung von schweren Lasten zu erleichtern.
Laden Sie für weitere Informationen das PDF herunter