Standard-Rohrgewindearmaturen
Gewinde gemäß American Standard Taper Pipe Threads (NPT)
Nenngröße
(Innendurchmesser
)
Tatsächlicher Außendurchmesser (AD) Gewindegänge pro Zoll Länge der Einrastung
(von Hand angezogen)
Umdrehungen für die Befestigung von Hand Umdrehungen für die Befestigung mit einem Schraubenschlüssel Länge des tragenden Gewindes
1/16 0,3125 27 0,160     0,2611
18 0,405 27 0,180 0,260
¼ 0,540 18 0,200 4 3 0,401
38 0,675 18 0,240 3 0,408
½ 0,840 14 0,320 3 0,534
¾ 1,050 14 0,340 3 0,546
1 1,315 11,5 0,400 0,682
1,660 11,5 0,420 0,707
1,900 11,5 0,420 0,724
CO2-Äquivalente 2,375 11,5 0,436 5 3 0,756
2,875 8 0,682 3 1,136
3 3,500 8 0,766 6 3 1,2000
4,000 8 0,821 1,2500
4 4,500 8 0,844 1,3000
5 5,563 8 0,937 1,4063
Siehe die Abbildungen für Armaturen in tatsächlicher Größe (bei einer Betrachtung mit 100 % Zoom).
Zuletzt aktualisiert: