Aktuelles
VWR Erfolgsgeschichte
VWR, ein Unternehmen von Avantor, konnte einem internationalen Unternehmen dabei helfen, seine Unfallraten zu senken und durch Standardisierung an mehreren Standorten die Kosten zu senken.
Avantor and 3M
Working together to help the Pharmaceutical Industry, standardise, consolidate, drive efficiencies and reduce total cost of ownership. See the video.
Microflex® 93-260 Einweghandschuhe mit Doppelbeschichtung aus Nitril und Neopren
Sehr dünner chemikalienbeständiger Einweghandschuh aus synthetischen Verbundmaterialien
RightCycle* – das erste echte Recyclingprogramm für Kimtech™ Nitrilhandschuhe und -kleidungsstücke
Von nun an sind Ihre gebrauchten, nicht verunreinigten Kimtech™ Nitril Handschuhe und Kleidungsstücke kein Müll mehr. Mit dem RightCycle* Programm von Kimberly-Clark Professional™ können diese nun recycelt werden.
SecureFit™ 600 Augenschutz für bessere Sicht und mehr Komfort
Jetzt noch komfortabler!
Die Schutzbrillen uvex pheos cx2 bringen hervorragende Leistungen
Für die meisten Arbeiten geeignet
Der neue VWR Katalog für industrielle Sicherheitslösungen ist jetzt erhältlich!
Fordern Sie Ihr Exemplar an oder laden Sie einfach das PDF herunter
VWR® CHF5CB Overalls
Keine Kompromisse in Sachen Komfort und Sicherheit
Wartungssicherung
Schützt Ihre Mitarbeiter vor Risiken, die durch stromführende Maschinen oder Elektrizität entstehen
EN374-3:2003 wird bis zum Jahresende durch EN16523-1 ersetzt
Beide Methoden sind technisch sehr ähnlich, jedoch werden die Vorschriften signifikant verändert. Die Liste der Prüfchemikalien wird von 12 auf 18 erweitert und das Bechersymbol wird durch drei Kategorien an Erlenmeyerkolben-Piktogrammen ersetzt.