Kulturmedien für Media Fill Tests
Nährböden für Media Fill Tests und für die Routinekontrolle. Granuliert oder gebrauchsfertig, für die Pharma- oder Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
ANDERE LÖSUNGEN FÜR DIE MIKROBIOLOGIE
TSB für die Pharmaindustrie
GMP verlangt von Pharmaunternehmen, dass sie ihren aseptischen Produktionsprozess mit dem sogenannten „Media Fill Test“ auf mikrobiologische Kontamination testen.
Linden Grain Medium für die Herstellung von aseptischen Getränken mit niedrigem Säuregehalt
Linden Grain Medium wurde speziell für die Prüfung von Produktionsanlagen für aspektische Getränke mit niedrigem Säuregehalt entwickelt.